α-Iodo-4-nitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR111344-1G OR111344-5G
APOSOR111344-1GEA 1400 NOK
APOSOR111344-1G APOSOR111344-5G
α-Iodo-4-nitrotoluene
α-Iodo-4-nitrotoluene
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 3145-86-6