6-Chloropyridine-2-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR111351-1G
APOSOR111351-1GEA 2900 NOK
APOSOR111351-1G
6-Chloropyridine-2-carbonyl chloride
6-Chloropyridine-2-carbonyl chloride
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00274531
CAS-nummer: 80099-98-5
FN: 3261
ADR: 8,III