4-Butylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-n-Butylbenzeneboronic acid
OR11251-25G OR11251-5G
APOSOR11251-25GEA 1150 NOK
APOSOR11251-25G APOSOR11251-5G
4-Butylphenylboronic acid 98%
4-Butylphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04 g/mol
Smeltepunkt: 91…106 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093926
CAS-nummer: 145240-28-4