N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR11259-25G OR11259-5G
APOSOR11259-25GEA 380 NOK
APOSOR11259-25G APOSOR11259-5G
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide
Formel: C₁₂H₉N₅O
MW: 239,24 g/mol
Smeltepunkt: 241…244 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00443632
CAS-nummer: 4005-49-6