4-Methyl-2-thenoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 4-Methylthiophene-2-carboxylic acid
OR11275-25G
APOSOR11275-25GEA 2175 NOK
APOSOR11275-25G
4-Methyl-2-thenoic acid 97%
4-Methyl-2-thenoic acid
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Smeltepunkt: 122…126 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00089284
CAS-nummer: 14282-78-1