5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR1128-10G OR1128-1G OR1128-5G
APOSOR1128-10GEA 3200 NOK
APOSOR1128-10G APOSOR1128-1G APOSOR1128-5G
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₈BrClO₂
Smeltepunkt: 104…108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02682999
CAS-nummer: 332104-54-8