4-Nitrophenethylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(4-Nitrophenoxy)ethanamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethoxy)-1-nitrobenzene hydrochloride
OR11412-1G OR11412-5G
APOSOR11412-1GEA 930 NOK
APOSOR11412-1G APOSOR11412-5G
4-Nitrophenethylamine hydrochloride 98%
4-Nitrophenethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂O₃
MW: 218,6400 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09475842
CAS-nummer: 98395-62-1