4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR11435-1G OR11435-250MG
APOSOR11435-1GEA 12725 NOK
APOSOR11435-1G APOSOR11435-250MG
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid 98%
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₄
Smeltepunkt: 170…173 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09475824
CAS-nummer: 957034-67-2