3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR11476-5G OR11476-1G OR11476-25G
APOSOR11476-5GEA 985 NOK
APOSOR11476-5G APOSOR11476-1G APOSOR11476-25G
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09475872
CAS-nummer: 957035-15-3