3,5-Dicarboxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dicarboxybenzeneboronic acid, 5-Boronoisophthalic acid
OR11481-25G OR11481-5G OR11481-100G
APOSOR11481-25GEA 2150 NOK
APOSOR11481-25G APOSOR11481-5G APOSOR11481-100G
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₇BO₆
MW: 209,95 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06203347
CAS-nummer: 881302-73-4