3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-[3-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR11503-25G
APOSOR11503-25GEA 1200 NOK
APOSOR11503-25G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Smeltepunkt: 95…99 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09266196
CAS-nummer: 443776-76-9