6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-6-(propylamino)pyrimidine
OR11551-1G OR11551-10G OR11551-5G
APOSOR11551-1GEA 1250 NOK
APOSOR11551-1G APOSOR11551-10G APOSOR11551-5G
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine
Formel: C₇H₁₀ClN₃
MW: 171,63 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09475893
CAS-nummer: 941294-33-3