4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR11564-5G OR11564-100G OR11564-25G
APOSOR11564-5GEA 840 NOK
APOSOR11564-5G APOSOR11564-100G APOSOR11564-25G
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇BrClN
MW: 220,4942 g/mol
Smeltepunkt: 55 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07369999
CAS-nummer: 627531-47-9