4-Bromo-2-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR11605-1G OR11605-5G OR11605-25G
APOSOR11605-1GEA 270 NOK
APOSOR11605-1G APOSOR11605-5G APOSOR11605-25G
4-Bromo-2-methoxypyridine
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Smeltepunkt: 25…26 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08277268
CAS-nummer: 100367-39-3