5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR11641-1G OR11641-250MG
APOSOR11641-1GEA 590 NOK
APOSOR11641-1G APOSOR11641-250MG
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
Smeltepunkt: 182…187 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08275714
CAS-nummer: 103878-58-6