2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxy-5-Methoxycarbonylphenyboronic acid, (2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR11696-1G OR11696-100MG
APOSOR11696-1GEA 2425 NOK
APOSOR11696-1G APOSOR11696-100MG
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₅
MW: 209,9916 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09800877
CAS-nummer: 221006-63-9