Plumbagin
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Hydroxy-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
OR1174-1G OR1174-250MG
APOSOR1174-1GEA 3675 NOK
APOSOR1174-1G APOSOR1174-250MG
Plumbagin
Plumbagin
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Smeltepunkt: 75…78 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00001682
CAS-nummer: 481-42-5
EINECS: 207-569-6
FN: 2923
ADR: 8+6.1,II