4-Boronobenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Sulphamoylbenzeneboronic acid, (4-Aminosulphonylphenyl)boronic acid
OR1186-5G OR1186-1G OR1186-10G
APOSOR1186-5GEA 3575 NOK
APOSOR1186-5G APOSOR1186-1G APOSOR1186-10G
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
4-Boronobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Smeltepunkt: 250…256 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659839
CAS-nummer: 613660-87-0