2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzene boronic acid
OR1188-1G OR1188-250MG
APOSOR1188-1GEA 1200 NOK
APOSOR1188-1G APOSOR1188-250MG
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BBrO₃
MW: 230,85 g/mol
Smeltepunkt: 214…216 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659859
CAS-nummer: 89694-44-0