2,6-Dichloro-m-toluidine 90+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dichloro-3-methylaniline
OR11931-1G OR11931-25G OR11931-5G
APOSOR11931-1GEA 270 NOK
APOSOR11931-1G APOSOR11931-25G APOSOR11931-5G
2,6-Dichloro-m-toluidine 90+%
2,6-Dichloro-m-toluidine
Formel: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,0432 g/mol
Smeltepunkt: 37…40 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007676
CAS-nummer: 64063-37-2