2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(1-Pyrazolyl)ethanol
OR11946-1G OR11946-250MG
APOSOR11946-1GEA 520 NOK
APOSOR11946-1G APOSOR11946-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00046076
CAS-nummer: 6314-23-4