2-Methyl-5-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (6-Methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR11980-1G OR11980-25G OR11980-5G
APOSOR11980-1GEA 325 NOK
APOSOR11980-1G APOSOR11980-25G APOSOR11980-5G
2-Methyl-5-pyridineboronic acid
2-Methyl-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
MW: 136,94 g/mol
Smeltepunkt: 90…100 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06801736
CAS-nummer: 659742-21-9