5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
OR12042-1G OR12042-5G
APOSOR12042-1GEA 290 NOK
APOSOR12042-1G APOSOR12042-5G
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Smeltepunkt: 287…288 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00022705
CAS-nummer: 7254-19-5