2-Bromo-4-methylimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-methyl-1H-imidazole
OR1205-1G OR1205-5G OR1205-10G
APOSOR1205-1GEA 700 NOK
APOSOR1205-1G APOSOR1205-5G APOSOR1205-10G
2-Bromo-4-methylimidazole
2-Bromo-4-methylimidazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Smeltepunkt: 110…114 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659904
CAS-nummer: 23328-88-3