5-(Chloromethyl)uracil
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR1213-100MG OR1213-250MG
APOSOR1213-100MGEA 270 NOK
APOSOR1213-100MG APOSOR1213-250MG
5-(Chloromethyl)uracil
5-(Chloromethyl)uracil
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Smeltepunkt: >350 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00218445
CAS-nummer: 3590-48-5