6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Amino-6-methyl-1H-indazole
OR12141-1G OR12141-250MG
APOSOR12141-1GEA 1375 NOK
APOSOR12141-1G APOSOR12141-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formel: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Smeltepunkt: 215…217 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03305372
CAS-nummer: 81115-45-9