4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
OR12260-1G OR12260-5G OR12260-10G
APOSOR12260-1GEA 520 NOK
APOSOR12260-1G APOSOR12260-5G APOSOR12260-10G
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,2144 g/mol
Smeltepunkt: 111…113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797788
CAS-nummer: 74852-81-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III