2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR1229-1G OR1229-250MG
APOSOR1229-1GEA 1625 NOK
APOSOR1229-1G APOSOR1229-250MG
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
2,4-Dibromo-1H-imidazole
Formel: C₃H₂Br₂N₂
MW: 225,87 g/mol
Smeltepunkt: 193…198 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08741407
CAS-nummer: 64591-03-3