Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR12294-1G OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA 3500 NOK
APOSOR12294-1G APOSOR12294-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₂S
Smeltepunkt: 176,5…178.5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 10134-98-2