2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR12297-1G OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA 6050 NOK
APOSOR12297-1G APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214,24 g/mol
Smeltepunkt: 175…177 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09702410
CAS-nummer: 906353-04-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III