6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-3-formylindole, 6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
OR12354-1G OR12354-250MG
APOSOR12354-1GEA 305 NOK
APOSOR12354-1G APOSOR12354-250MG
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Smeltepunkt: 200…206 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00792689
CAS-nummer: 17826-04-9