4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR12457-1G OR12457-5G OR12457-250MG
APOSOR12457-1GEA 2300 NOK
APOSOR12457-1G APOSOR12457-5G APOSOR12457-250MG
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, Technical Grade
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₇ClN₂OS
MW: 226,69 g/mol
Smeltepunkt: 184…186 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09817458
CAS-nummer: 952182-46-6