3-Benzylpyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR12550-1G OR12550-250MG
APOSOR12550-1GEA 7700 NOK
APOSOR12550-1G APOSOR12550-250MG
3-Benzylpyrrolidine
3-Benzylpyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅N
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01862537
CAS-nummer: 170304-83-3