o-Toluic hydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: o-Toluic acid hydrazide, 2-Methylbenzohydrazide
OR12590-25G
APOSOR12590-25GEA 1175 NOK
APOSOR12590-25G
o-Toluic hydrazide
o-Toluic hydrazide
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Smeltepunkt: 122…124 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014756
CAS-nummer: 7658-80-2
EINECS: 231-623-8