2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methoxy-2-thio-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR12659-1G OR12659-25G OR12659-5G
APOSOR12659-1GEA 270 NOK
APOSOR12659-1G APOSOR12659-25G APOSOR12659-5G
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₇N₃OS
MW: 181,22 g/mol
Smeltepunkt: 238…241 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06658230
CAS-nummer: 113713-60-3