2-(2-Thienyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Thiophen-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridyl)thiophene
OR12904-1G OR12904-5G OR12904-25G
APOSOR12904-1GEA 270 NOK
APOSOR12904-1G APOSOR12904-5G APOSOR12904-25G
2-(2-Thienyl)pyridine
2-(2-Thienyl)pyridine
Formel: C₉H₇NS
MW: 161,22 g/mol
Smeltepunkt: 60…65 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00044441
CAS-nummer: 3319-99-1