Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 5'-amino-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate
OR1296-10G OR1296-1G OR1296-5G
APOSOR1296-10GEA 6400 NOK
APOSOR1296-10G APOSOR1296-1G APOSOR1296-5G
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂S₂
MW: 253,34 g/mol
Smeltepunkt: 84…87 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00115120
CAS-nummer: 243669-48-9