4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR13050-1G OR13050-25G OR13050-5G
APOSOR13050-1GEA 270 NOK
APOSOR13050-1G APOSOR13050-25G APOSOR13050-5G
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Smeltepunkt: 165…171 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093721
CAS-nummer: 214360-73-3