3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
OR13105-1G OR13105-5G
APOSOR13105-1GEA 1650 NOK
APOSOR13105-1G APOSOR13105-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₈BNO₄
MW: 251,09 g/mol
Smeltepunkt: 188…190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06246052
CAS-nummer: 199609-62-6