4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR13109-1G OR13109-5G
APOSOR13109-1GEA 1175 NOK
APOSOR13109-1G APOSOR13109-5G
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Smeltepunkt: 146…148 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318119
CAS-nummer: 166316-48-9