1-Cyclopentenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
OR13114-1G OR13114-5G OR13114-25G OR13114-100G
APOSOR13114-1GEA 270 NOK
APOSOR13114-1G APOSOR13114-5G APOSOR13114-25G APOSOR13114-100G
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Formel: C₅H₉BO₂
MW: 111,94 g/mol
Smeltepunkt: 134…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179496
CAS-nummer: 850036-28-1