1-Cyclohexenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Cyclohex-1-en-1-ylboronic acid
OR13115-1G OR13115-5G OR13115-25G
APOSOR13115-1GEA 270 NOK
APOSOR13115-1G APOSOR13115-5G APOSOR13115-25G
1-Cyclohexenylboronic acid
1-Cyclohexenylboronic acid
Formel: C₆H₁₁BO₂
MW: 125,96 g/mol
Smeltepunkt: 165 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02179497
CAS-nummer: 89490-05-1