2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid
OR13119-5G
APOSOR13119-5GEA 1300 NOK
APOSOR13119-5G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,43 g/mol
Smeltepunkt: 104…108 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02684318
CAS-nummer: 313545-44-7