3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(tert-Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR13122-1G OR13122-5G
APOSOR13122-1GEA 1450 NOK
APOSOR13122-1G APOSOR13122-5G
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Smeltepunkt: 120…126 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115693
CAS-nummer: 183158-30-7