3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(3-Hydroxypropyl)phenyl)boronic acid
OR13154-100MG
APOSOR13154-100MGEA 770 NOK
APOSOR13154-100MG
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115650
CAS-nummer: 736989-98-3