3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
OR13161-1G OR13161-5G
APOSOR13161-1GEA 2000 NOK
APOSOR13161-1G APOSOR13161-5G
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₄
MW: 208,02 g/mol
Smeltepunkt: 96…100 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115648
CAS-nummer: 833472-82-5