3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(3-Boronophenyl)acrylic acid, 3-(2-Carboxyvinyl)benzeneboronic acid
OR13173-1G OR13173-5G
APOSOR13173-1GEA 985 NOK
APOSOR13173-1G APOSOR13173-5G
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₉BO₄
MW: 191,98 g/mol
Smeltepunkt: 218 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075738
CAS-nummer: 216144-91-1