2-(Dimetylamino)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR13220-1G OR13220-250MG
APOSOR13220-1GEA 610 NOK
APOSOR13220-1G APOSOR13220-250MG
2-(Dimetylamino)benzaldehyd 97%
2-(Dimetylamino)benzaldehyd
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03407377
CAS-nummer: 579-72-6