4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
OR1333-250MG OR1333-100MG
APOSOR1333-250MGEA 700 NOK
APOSOR1333-250MG APOSOR1333-100MG
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,01 g/mol
Smeltepunkt: 278…280 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659818
CAS-nummer: 850568-41-1