Bzl-Pro-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2S)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR13357-1G OR13357-5G
APOSOR13357-1GEA 715 NOK
APOSOR13357-1G APOSOR13357-5G
Bzl-Pro-OH
Bzl-Pro-OH
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,3 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00235894
CAS-nummer: 31795-93-4